Läs mer
2-(5-etynyltien-2-yl)pyridin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10697384
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10697384 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10183484 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10697384 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC02247CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 132464-90-5
Molekylformel C11H7NS
Molekylvikt (g/mol) 185.244
MDL-nummer MFCD08271876
InChI-nyckel CTZZEBNNWDVUFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5-ethynylthien-2-yl pyridine, 2-5-ethynylthiophen-2-yl pyridine, pyridine,2-5-ethynyl-2-thienyl, pyridine, 2-5-ethynyl-2-thienyl, acmc-20muis, 5-ethynyl-2-2-pyridyl thiophene, 2-ethynyl-5-pyridin-2-yl thiophene
PubChem CID 15084146
IUPAC-namn 2-(5-etynyltiofen-2-yl)pyridin
LEDER C#CC1=CC=C(S1)C2=CC=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(5-Ethynylthien-2-yl)pyridine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 185.25
Procent renhet 97%