Läs mer
2-[(5-fluoresceinyl)aminokarbonyl]etyletyl, TRC
Produktkod. 30138104
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138104 25 mg
17982245 5 mg
17913515 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138104 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF51000025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 351330-42-2
Molekylformel C24 H19 N O8 S2
Molekylvikt (g/mol) 513.54
IUPAC-namn N-(3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-5-yl)-3-metylsulfonylsulfanylpropanamid
LEDER CS(=O)(=O)SCCC(=O)Nc1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(5-Fluoresceinyl)aminocarbonyl]ethyl Methanethiosulfonate
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C24H19NO8S2/c1-35(30,31)34-9-8-22(28)25-13-2-5-17-16(10-13)23(29)33-24(17)18-6-3-14(26)11-20(18)32-21-12-15(27)4-7-19(21)24/h2-7,10-12,26-27H,8-9H2,1H3,(H,25,28)
Formel vikt 513.0552