Läs mer
2-(5-formyl-2-methoxyphenoxy)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(5-formyl-2-methoxyphenoxy)acetic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O5/c1-14-8-3-2-7(5-11)4-9(8)15-6-10(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13) |
| Formel vikt | 210.0528 |