Läs mer
2-(5-formylfuran-2-yl)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(5-formylfuran-2-yl)benzoic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8O4/c13-7-8-5-6-11(16-8)9-3-1-2-4-10(9)12(14)15/h1-7H,(H,14,15) |
| Formel vikt | 216.0423 |