Läs mer
2-(5-formylfuran-2-yl) bensoesyra, TRC
Produktkod. 30407723
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30407723 10 mg
30395873 100 mg
30393595 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30407723 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF68502510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88460-72-4
Molekylformel C12H8O4
Molekylvikt (g/mol) 216.18
LEDER OC(=O)c1ccccc1c2oc(C=O)cc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(5-formylfuran-2-yl)benzoic Acid
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H8O4/c13-7-8-5-6-11(16-8)9-3-1-2-4-10(9)12(14)15/h1-7H,(H,14,15)
Formel vikt 216.0423