Läs mer
2,5-Furandicarboxylic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16423419
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16423419 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16423419 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW002105
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
MedChemExpress 2,5-Furandicarboxylic acid, detected in human urine, is an important renewable biotechnological building block because it serves as an environmentally friendly substitute for terephthalic acid in the production of polyesters.
2,5-Furandicarboxylic acid, detected in human urine, is an important renewable biotechnological building block because it serves as an environmentally friendly substitute for terephthalic acid in the production of polyesters.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Furandicarboxylic acid
CAS 3238-40-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H4O5
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation H2O : 2 mg/mL (12.81 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (6.41 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
LEDER OC(C1=CC=C(C(O)=O)O1)=O
Molekylvikt (g/mol) 156.09
Formel vikt 156.09
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism