Learn More
2,5-Furandicarboxylic acid, MedChemExpress
Description
2,5-Furandicarboxylic acid, detected in human urine, is an important renewable biotechnological building block because it serves as an environmentally friendly substitute for terephthalic acid in the production of polyesters.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 2,5-Furandicarboxylic acid |
| CAS | 3238-40-2 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C6H4O5 |
| Quantity | 1 g |
| Solubility Information | H2O : 2 mg/mL (12.81 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (6.41 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | OC(C1=CC=C(C(O)=O)O1)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 156.09 |
| Formula Weight | 156.09 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?