Läs mer
2,5-furandikarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30399437
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30399437 1 g
30399596 25 g
30397662 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30399437 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF8637501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3238-40-2
Molekylformel C6 H4 O5
Molekylvikt (g/mol) 156.09
Synonym 2,5-Furandicarboxylic acid
IUPAC-namn furan-2,5-dikarboxylsyra
LEDER OC(=O)c1oc(cc1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Furandicarboxylic acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
Formel vikt 156.0059