missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,5-Hexanediol, mixture of isomers, 98%

Produktkod. 11437146
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437146 50 g 50g
11427146 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11437146 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25470.18
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 2935-44-6 | C6H14O2 | 118.176 g/mol

2,5-hexandiol används som en organisk kemisk syntesintermediär.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Användningsområden
2,5-hexandiol används som en organisk kemisk syntesintermediär.

Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.

Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2935-44-6
Molekylformel C6H14O2
Molekylvikt (g/mol) 118.176
MDL-nummer MFCD00004557
InChI-nyckel OHMBHFSEKCCCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-hexanediol, diisopropanol, 2,5-dihydroxyhexane, 2,5-hexyleneglycol, 2,5-hexanediol, mixture of isomers, 2,5-hexandiol, hexan-2,5-diol, 2,5-hexylene glycol, acmc-1acz0, acmc-209e5m
PubChem CID 18049
ChEBI CHEBI:84894
IUPAC-namn hexan-2,5-diol
LEDER CC(CCC(C)O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,5-Hexanediol
Namnnotering mixture of isomers
Densitet 0.961
Kokpunkt 216°C to 218°C
Flampunkt 101°C (215°F)
Linjär formel CH3CH(OH)CH2CH2CH(OH)CH3
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 118.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.