Läs mer
2,5-hexanedion, 97 %
Produktkod. 11411717
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11411717 500 g 500g
11491707 25 g 25g
11401717 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11411717 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25686.36
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 110-13-4 | C6H10O2 | 114,144 g/mol
2,5-hexandion används som reagens vid framställning av trans-2,5-dimetylpyrrolidin. Det används också vid syntes av 2,5-dimetylpyrroler. Vidare spelar det en viktig roll som ett reagens som används för att skydda aminogrupper i aminosocker och nukleosider. Utöver detta används det vid framställning av femledade heterocykler som indantyp och bensannulerade system. Det används också som en prekursor i Diels-alder cykloadditionsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,5-hexandion används som reagens vid framställning av trans-2,5-dimetylpyrrolidin. Det används också vid syntes av 2,5-dimetylpyrroler. Vidare spelar det en viktig roll som ett reagens som används för att skydda aminogrupper i aminosocker och nukleosider. Utöver detta används det vid framställning av femledade heterocykler som indantyp och bensannulerade system. Det används också som en prekursor i Diels-alder cykloadditionsreaktioner.
Löslighet
Blandbar med alkohol, vatten och dietyleter.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, metaller och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-13-4
Molekylformel C6H10O2
Molekylvikt (g/mol) 114.144
MDL-nummer MFCD00008792
InChI-nyckel OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-hexanedione, acetonylacetone, 1,2-diacetylethane, acetonyl acetone, diacetonyl, 2,5-diketohexane, 2,5-hexadione, acetone, acetonyl, 2,5-hexandione, alpha,beta-diacetylethane
PubChem CID 8035
ChEBI CHEBI:85014
IUPAC-namn hexan-2,5-dion
LEDER CC(=O)CCC(=O)C
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,5-Hexanedione
Smältpunkt -6°C
Densitet 0.976
Kokpunkt 192°C to 193°C
Flampunkt 78°C (172°F)
Brytningsindex 1.425
Kvantitet 500 g
Beilstein 506525
Merck Index 14,71
Löslighetsinformation Miscible with alcohol,water and diethyl ether.
Formel vikt 114.15
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.