Läs mer
2,5-Hexanedione-d10, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Hexanedione-d10 |
| CAS | 97135-07-4 |
| Molekylformel | C6 D10 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,5-Hexanedione-1,1,1,3,3,4,4,6,6,6-d10 (9CI), 2,5-Hexanedione-d10, 2,5-Hexanedione D10, 2,5-Diketohexane-d10, Acetonylacetone-d10, Diacetonyl-d10 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,3,3,4,4,6,6,6-decadeuteriohexane-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.204 |
| Formel vikt | 124.131 |