Läs mer
2,5-Hexanedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Hexanedione |
| CAS | 110-13-4 |
| Molekylformel | C6 H10 O2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2,5-Hexanedione, 1,2-Diacetylethane, 2,5-Diketohexane, 2,5-Dioxohexane, 4-Acetyl-2-butanone, Acetonylacetone, Diacetonyl, NSC 7621, α,β-Diacetylethane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)CCC(=O)C |
| IUPAC-namn | hexan-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vikt | 114.0681 |