Läs mer
2-(5-isoxazolyl)fenol, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11401730
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11401730 5 g 5g
11491720 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11401730 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27490.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61348-47-8
Molekylformel C9H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 161.16
MDL-nummer MFCD00218653
InChI-nyckel BXTIUXXTTJKNET-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2-5-isoxazolyl, 2-isoxazol-5-yl phenol, 2-5-isoxazolyl phenol, 6-2h-1,2-oxazol-5-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 2-1,2-oxazol-5-yl phenol, 2-isoxazol-5-ylphenol, dbdxtiaevfsdnn-uhfffaoysa-n, 2-5-isoxazolyl-phenol, acmc-1b562, 2-isoxazol-5-yl-phenol
PubChem CID 6848567
IUPAC-namn 6-(2H-1,2-oxazol-5-yliden)cyklohexa-2,4-dien-1-on
LEDER C1=CC(=C2C=CNO2)C(=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(5-Isoxazolyl)phenol
Smältpunkt 183°C to 184°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 161.16
Procent renhet 98%