missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(5-Mercaptotetrazole-1-yl)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(5-Mercaptotetrazole-1-yl)ethanol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N4OS/c8-2-1-7-3(9)4-5-6-7/h8H,1-2H2,(H,4,6,9) |
| Formel vikt | 146.0262 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?