missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine (5-Methoxytryptamine), Mikromol™
Beskrivning
2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine (5-Methoxytryptamine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methoxytryptamine |
| CAS | 608-07-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Methoxytryptamine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H14 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine, 5-Methoxytryptamine, Melatonin Related Compound A (USP), Melatonin Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1 |
| IUPAC-namn | 2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?