missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(5-Methoxybenzo[d]isoxazol-3-yl)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(5-Methoxybenzo[d]isoxazol-3-yl)acetic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO4/c1-14-6-2-3-9-7(4-6)8(11-15-9)5-10(12)13/h2-4H,5H2,1H3,(H,12,13) |
| Formel vikt | 207.0532 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?