missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-[[(5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethanamine Dihydrobromide, Mikromol™

Produktkod. 30049542
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049542 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049542 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0020.50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-[[(5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethanamine Dihydrobromide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-[((5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)sulphanyl]ethanamine Dihydrobromide
CAS 38603-73-5
Analyt- eller komponentnamn 2-[((5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)sulphanyl]ethanamine Dihydrobromide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H13 N3 S . 2 Br H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-[[(5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethanamine Dihydrobromide, Cimetidine Hydrochloride Imp. J (EP) as Dihydrobromide, Cimetidine Hydrochloride Imp. J (EP), Cimetidine Imp. J (EP), Cimetidine Hydrochloride Impurity J, Cimetidine Impurity J as Dihydrobromide, Cimetidine Impurity J
InChI formel InChI=1S/C7H13N3S.2BrH/c1-6-7(10-5-9-6)4-11-3-2-8;;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10);2*1H
LEDER Br.Br.Cc1[nH]cnc1CSCCN
IUPAC-namn 2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethanamine;dihydrobromide
Molekylvikt (g/mol) 333.09
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 330.9353 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.