Läs mer
[2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl-KappaN2)pyridinato-KappaN](Eta3-2-propenyl)palladium Tetrafluoroborate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl-kN2)pyridinato-kN](eta3-2-propenyl)palladium Tetrafluoroborate |
| CAS | 215323-63-0 |
| Molekylformel | C12H12BF4N3Pd |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N3.C3H5.BF4.Pd/c1-7-6-9(12-11-7)8-4-2-3-5-10-8;1-3-2;2-1(3,4)5;/h2-6H,1H3,(H,11,12);3H,1-2H2;;/q;2*-1;+2 |
| LEDER | [F-][B+3]([F-])([F-])[F-].CC1=CC(C2=[N]3C=CC=C2)=[N]([Pd+2]345[CH2]=[CH]4[CH2-]5)N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 393.48 |
| Formel vikt | 393.03 |