Läs mer
2-(5-Methyl-2-furyl)ethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(5-Methyl-2-furyl)ethanamine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO/c1-6-2-3-7(9-6)4-5-8/h2-3H,4-5,8H2,1H3 |
| Formel vikt | 125.0841 |