Läs mer
2-(5-metyl-2-furyl)ethanamin, TRC
Produktkod. 30481366
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481366 500 mg
30470543 1 g
30470661 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30481366 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM328058500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30796-85-1
Molekylformel C7H11NO
Molekylvikt (g/mol) 125.16
Synonym 5-Methyl-2-furanethanamine, 2-(5-Methylfuran-2-yl)ethan-1-amine, 2-(5-Methylfuran-2-yl)ethanamine, 2-(5-Methylfuran-2-yl)ethylamine, beta-(5-Methyl-2-furanyl)ethanamine
IUPAC-namn 2-(5-metylfuran-2-yl)ethanamin
LEDER Cc1oc(CCN)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(5-Methyl-2-furyl)ethanamine
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H11NO/c1-6-2-3-7(9-6)4-5-8/h2-3H,4-5,8H2,1H3
Formel vikt 125.0841