Läs mer
2-(5-Metyl-2-fenyl-1,3-oxazol-4-yl)ättiksyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10354272
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10354272 1 g 1g
10641473 10 g 10g
10546965 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10354272 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09929DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 107367-98-6
Molekylformel C12H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 217.224
MDL-nummer MFCD00100005
InChI-nyckel XEWJNPORMBGGKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl acetic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl acetic acid, 2-5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl acetic acid, 5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl acetic acid, maybridge1_002118, acmc-2098vv, 2-phenyl-5-methyl-4-oxazolyiacetic acid, 2-phenyl-5-methyl-4-oxazolylacetic acid, 2-phenyl-5-methyloxazol-4-ylacetic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazolyl acetic acid
PubChem CID 2775139
IUPAC-namn 2-(5-metyl-2-fenyl-1,3-oxazol-4-yl)ättiksyra
LEDER CC1=C(N=C(O1)C2=CC=CC=C2)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)acetic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 217.22
Procent renhet 97%