Läs mer
2-(5-Metyl-2-fenyl-1,3-oxazol-4-yl)ättiksyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10546965
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10546965 25 g 25g
10354272 1 g 1g
10641473 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10546965 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09929EB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 107367-98-6
Molekylformel C12H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 217.224
MDL-nummer MFCD00100005
InChI-nyckel XEWJNPORMBGGKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl acetic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl acetic acid, 2-5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl acetic acid, 5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl acetic acid, maybridge1_002118, acmc-2098vv, 2-phenyl-5-methyl-4-oxazolyiacetic acid, 2-phenyl-5-methyl-4-oxazolylacetic acid, 2-phenyl-5-methyloxazol-4-ylacetic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazolyl acetic acid
PubChem CID 2775139
IUPAC-namn 2-(5-metyl-2-fenyl-1,3-oxazol-4-yl)ättiksyra
LEDER CC1=C(N=C(O1)C2=CC=CC=C2)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)acetic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 217.22
Procent renhet 97%