Läs mer
2-(5-Metyl-2-fenyl-1,3-oxazol-4-yl)etan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10016484
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10016484 25 g 25g
10029101 1 g 1g
10743803 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10016484 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09930EB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 103788-65-4
Molekylformel C12H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 203.241
MDL-nummer MFCD00100006
InChI-nyckel JYWHQBLLIBQGCU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 725585
IUPAC-namn 2-(5-metyl-2-fenyl-l,3-oxazol-4-yl)etanol
LEDER CC1=C(N=C(O1)C2=CC=CC=C2)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 25 g
Synonym 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethan-1-ol, 2-5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyloxazol, 4-oxazoleethanol, 5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl-ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazoleethanol,5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl-1-ethanol
Formel vikt 203.24
Procent renhet 97%