Läs mer
2-(5-Metyl-2-fenyl-1,3-oxazol-4-yl)etan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10029101
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10029101 1 g 1g
10743803 10 g 10g
10016484 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10029101 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09930DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 103788-65-4
Molekylformel C12H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 203.241
MDL-nummer MFCD00100006
InChI-nyckel JYWHQBLLIBQGCU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 725585
IUPAC-namn 2-(5-metyl-2-fenyl-l,3-oxazol-4-yl)etanol
LEDER CC1=C(N=C(O1)C2=CC=CC=C2)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethan-1-ol, 2-5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyloxazol, 4-oxazoleethanol, 5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl-ethanol, 4-2-hydroxyethyl-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazoleethanol,5-methyl-2-phenyl, 2-5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl ethanol, 2-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl-1-ethanol
Formel vikt 203.24
Procent renhet 97%