Läs mer
2-(5-metyl-2-fenyloxazole-4-yl)etanol, TRC
Produktkod. 30475668
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30475668 25 mg
1 options
Produktkod. 30475668 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32612525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(5-Methyl-2-phenyloxazole-4-yl)ethanol
CAS 103788-65-4
Molekylformel C12H13NO2
Kvantitet 25 mg
Synonym 5-Methyl-2-phenyl-oxazoleethanol, 2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol, 2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)-5-methyl-2-phenyloxazole
InChI formel InChI=1S/C12H13NO2/c1-9-11(7-8-14)13-12(15-9)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,14H,7-8H2,1H3
LEDER Cc1oc(nc1CCO)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-(5-metyl-2-fenyl-1,3-oxazol-4-yl)etanol
Molekylvikt (g/mol) 203.24
Formel vikt 203.0946