missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[(5-Methyl-2-thiazolyl)amino]-2-oxoacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(5-Methyl-2-thiazolyl)amino]-2-oxoacetic Acid |
| CAS | 82514-69-0 |
| Molekylformel | C6 H6 N2 O3 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-[(5-Methyl-2-thiazolyl)amino]-2-oxoacetic Acid, Acetic acid, 2-[(5-methyl-2-thiazolyl)amino]-2-oxo-, Acetic acid, [(5-methyl-2-thiazolyl)amino]oxo- (9CI), 2-[(5-Methyl-2-thiazolyl)amino]-2-oxoacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O3S/c1-3-2-7-6(12-3)8-4(9)5(10)11/h2H,1H3,(H,10,11)(H,7,8,9) |
| LEDER | Cc1cnc(NC(=O)C(=O)O)s1 |
| IUPAC-namn | 2-[(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]-2-oxoacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.188 |
| Formel vikt | 186.01 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?