Läs mer
2-(5-Methylfuran-2-yl)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(5-Methylfuran-2-yl)ethanol |
| CAS | 35942-94-0 |
| Molekylformel | C7H10O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Hydroxyethyl-5-methylfuran, 5-Methyl-2-furanethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O2/c1-6-2-3-7(9-6)4-5-8/h2-3,8H,4-5H2,1H3 |
| LEDER | Cc1oc(CCO)cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.15 |
| Formel vikt | 126.0681 |