Läs mer
Hamilton™ 2,5 mL 1000-serien gastät spruta
Produktkod. 17884372
Change view
Nålmätare:
22 G
Ingen nål ingår
Nålpunktstil:
Ingen nål ingår
Kon
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Trubbig
Anslutningstyp:
Avtagbar
Cementerad
Luer Tips
Luer lock
Luerspets, cementerad
Provlås
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Nålpunktstil Anslutningstyp
17884372 Ingen nål ingår Ingen nål ingår Luer lock
17894382 Ingen nål ingår Ingen nål ingår Luer Tips
17894302 22 G Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Luerspets, cementerad
17874302 22 G Trubbig Luerspets, cementerad
17804282 22 G Trubbig Cementerad
17814202 22 G Kon Luerspets, cementerad
17834392 22 G Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Avtagbar
17874192 Ingen nål ingår Ingen nål ingår Avtagbar
17824202 22 G Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Provlås
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17884372 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer CAL203361
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3990.00 SEK
    3502.65 SEK / Paket med 1
    Save 487.35 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
1000-seriens sprutor erbjuder en gastät lösning med medelvolym.
  • Denna sprutserie har en mängd olika terminerings- och nålalternativ, vilket ger exceptionell mångsidighet och anpassningsförmåga.
  • Dispenserar volymer upp till 2,5 ml.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borsilikatglas
Nålmätare Ingen nål ingår
Diameter (engelska) Inre 0,287 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,407 tum.
Diameter (metrisk) Inre 7.29 mm
Diameter (metrisk) Yttre 10.3 mm
Längd (engelska) Nål Ingen nål ingår
Produkttyp Gastät spruta
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1002 TLL
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet 1
Volym (metrisk) 2.5 mL
Längd (metrisk) nål Ingen nål ingår
Nålpunktstil Ingen nål ingår
Anslutningstyp Luer lock