Läs mer
Hamilton™ 2,5 mL 1000-serien gastät spruta
Beskrivning
- Denna sprutserie har en mängd olika terminerings- och nålalternativ, vilket ger exceptionell mångsidighet och anpassningsförmåga.
- Dispenserar volymer upp till 2,5 ml.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | PTFE |
| Nålmätare | Ingen nål ingår |
| Diameter (engelska) Inre | 0,287 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,407 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 7.29 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 10.3 mm |
| Längd (engelska) Nål | Ingen nål ingår |
| Produkttyp | Gastät spruta |
| Max. Temperatur (engelska) | 239 °F |
| Visa mer |