Läs mer
Hamilton™ 2,5 mL, modell 1005.5 TLL SYR, instrumentspruta med lång livslängd
Produktkod. 11500232
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
11500232 Varje
1 options
Produktkod. 11500232 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 825045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2525.00 SEK
    2383.89 SEK / Paket med 1
    Save 141.11 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
BFP-sprutan tillverkad av Hamilton Company är endast avsedd för vetenskaplig forskning och laboratorieanvändning och är inte avsedd för mänsklig användning in vivo.
Specifikationsblad
  • Volym– 2,5 ml
  • Typ av spruta– Longlife Gastight Halvhöjd
  • Serien med sprutor– 1000
  • Uppsägning– PTFE Luer Lock (TLL)
  • Kolv stil– X-stil
  • Vätskeväg– Borosilikatglas, UHMWPE, PFA
  • Autoklaverbar– Ja
  • Gassteriliserbar– Ja
  • Tryck– 200 psig (13,8 bar)
  • Maximal temperatur– 115 °C / 239 °F
  • Lägsta temperatur– 10 °C / 50 °F
  • Fats innerdiameter– 0,406 tum (10,3 mm)
  • Fat Ytterdiameter– 0,530 tum (13,5 mm)
  • Försäljningsmängd– 1 spruta per förpackning
Specifikationer
Produkttyp Instrumentspruta med lång livslängd