Läs mer
2-[(5-Nitro-2-pyridyl)oxi]etan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10672823
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10672823 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10682823 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10672823 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD08075DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 143071-39-0
Molekylformel C7H8N2O4
Molekylvikt (g/mol) 184.151
MDL-nummer MFCD00052642
InChI-nyckel KESQFSZFUCZCEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5-nitropyridin-2-yloxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethanol, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethan-1-ol, 2-5-nitro-2-pyridyl oxy ethan-1-ol, 2-2-hydroxyethoxy-5-nitropyridine, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethan-1-ol, acmc-209xhf, maybridge1_002682, 2-5-nitropyridin-2-yl oxyethanol
PubChem CID 587937
IUPAC-namn 2-(5-nitropyridin-2-yl)oxietanol
LEDER C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(5-Nitro-2-pyridyl)oxy]ethan-1-ol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 184.15
Procent renhet 97%