Läs mer
2-(5-Nitro-2-pyridyloxy)ethanol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15458909
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15458909 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15458909 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09713.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(5-Nitro-2-pyridyloxy)ethanol
CAS 143071-39-0
Smältpunkt 112°C to 114°C
Molekylformel C7H8N2O4
MDL-nummer MFCD00052642
Kvantitet 1 g
Beilstein 150856
Synonym 2-5-nitropyridin-2-yloxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethanol, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethan-1-ol, 2-5-nitro-2-pyridyl oxy ethan-1-ol, 2-2-hydroxyethoxy-5-nitropyridine, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethan-1-ol, acmc-209xhf, maybridge1_002682, 2-5-nitropyridin-2-yl oxyethanol
InChI-nyckel KESQFSZFUCZCEI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])OCCO
IUPAC-namn 2-(5-nitropyridin-2-yl)oxietanol
Molekylvikt (g/mol) 184.151
PubChem CID 587937
Formel vikt 184.15
Procent renhet 98%