Läs mer
2,5-Norbornadien, 97%, stab med 250 ppm BHT
Produktkod. 11328835
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328835 25 mL 25ml
11338835 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328835 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13935.AC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    571.20 SEK
    464.65 SEK / 25ml
    Save 106.55 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 121-46-0 | C7H8 | 92,14 g/mol
2,5-Norbornadien används som en mellanprodukt i prostaglandinsyntes och visar anti-eteneffekt på växter. Det fungerar som ett utgångsmaterial för syntesen av diamantan och som ett acetylenöverföringsmedel till exempel i reaktion med 3,6-di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazin. Det är också en användbar dienofil i Diels-Alder-reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,5-Norbornadien används som mellanprodukt i prostaglandinsyntes och visar anti-eteneffekt på växter. Det fungerar som ett utgångsmaterial för syntesen av diamantan och som ett acetylenöverföringsmedel till exempel i reaktion med 3,6-di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazin. Det är också en användbar dienofil i Diels-Alder-reaktioner.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Noter
Oförenlig med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-46-0
Molekylformel C7H8
Molekylvikt (g/mol) 92.14
MDL-nummer MFCD00082301
InChI-nyckel SJYNFBVQFBRSIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-norbornadiene, bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene, norbornadiene, unii-w9ztq75zus, bicyclo 2.2.1 heptadiene, 8,9,10-trinorborna-2,5-diene, w9ztq75zus, dicycloheptadiene
PubChem CID 8473
IUPAC-namn bicyklo[2.2.1]hepta-2,5-dien
LEDER C1C2C=CC1C=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Norbornadiene
Namnnotering stabiliserat med 250 ppm BHT
Smältpunkt -20 °C
Densitet 0.906
Kokpunkt 88 °C till 90 °C
Flampunkt −11 °C (12 °F)
Brytningsindex 1.47
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN2251
Beilstein 506224
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 92.14
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,5-Norbornadiene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.