Läs mer
2,5-Norbornadien, 97%, stab med 250 ppm BHT
Beskrivning
2,5-Norbornadien används som en mellanprodukt i prostaglandinsyntes och visar anti-eteneffekt på växter. Det fungerar som ett utgångsmaterial för syntesen av diamantan och som ett acetylenöverföringsmedel till exempel i reaktion med 3,6-di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazin. Det är också en användbar dienofil i Diels-Alder-reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2,5-Norbornadien används som mellanprodukt i prostaglandinsyntes och visar anti-eteneffekt på växter. Det fungerar som ett utgångsmaterial för syntesen av diamantan och som ett acetylenöverföringsmedel till exempel i reaktion med 3,6-di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazin. Det är också en användbar dienofil i Diels-Alder-reaktioner.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Noter
Oförenlig med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Norbornadiene |
| Namnnotering | stabilized with 250ppm BHT |
| Smältpunkt | -20°C |
| Densitet | 0.906 |
| Kokpunkt | 88°C to 90°C |
| Flampunkt | −11°C (12°F) |
| Brytningsindex | 1.47 |
| Kvantitet | 100 mL |
| UN-nummer | UN2251 |
| Beilstein | 506224 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2,5-Norbornadiene
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- MIXTURE LIST-Contain: Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.