missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,5-Norbornadiene, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15891251
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15891251 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15891251 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8209180250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications

Stabilized for synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

CAS 121-46-0
Smältpunkt -20°C
Densitet 0.906 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00082301
Kvantitet 250 mL
Synonym 2,5-Norbornadiene, Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene, 2,5-Norbornadiene
Molekylvikt (g/mol) 92.14
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.