Läs mer
2,5-Norbornadien (stabiliserad med BHT), TRC
Produktkod. 30425094
Change view
Kvantitet:
5 mL
Produktkod. Kvantitet
30425094 5 mL
1 options
Produktkod. 30425094 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN6612455ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Norbornadiene
CAS 121-46-0
Molekylformel C7H8
Kvantitet 5 mL
Synonym 3,6-Methano-1,4-cyclohexadiene, Bicyclo[2.2.1]heptadiene, NSC 13672, Norbornadiene
InChI formel InChI=1S/C7H8/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-4,6-7H,5H2
LEDER C1C2C=CC1C=C2
IUPAC-namn Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dien
Molekylvikt (g/mol) 92.14
Formel vikt 92.0626