Learn More
2,5-Piperazinedione, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15839820
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
25 g
Packungsgröße:
25g
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15839820 25 g 25g
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15839820 Lieferant Sigma Aldrich Lieferanten-Nr. 8141600025
 Restricted Item
Beräknad leverans: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 106-57-0
MDL Number MFCD00006009
Quantity 25 g
Synonym 2,5-Piperazinedione, Glycinanhydride, 2,5-Diketopiperazine, 2,5-Piperazinedione
Molecular Weight (g/mol) 114.1
Grade Research
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.