Läs mer
2,5-pyrazindikarboxylsyradihydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10093550 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10093550 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10093550 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 292320010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 205692-63-3 | C6H4N2O4·2H2O | 204,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Pyrazinedicarboxylic acid dihydrate
Namnnotering 97%
CAS 205692-63-3
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 257 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H4N2O4·2H2O
MDL-nummer MFCD00216919
Kvantitet 1 g
Synonym pyrazine-2,5-dicarboxylic acid hydrate, 2,5-pyrazinedicarboxylic acid dihydrate
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol, aceton, etylacetat, lätt lösliga i etanol, eter, kloroform, bensen, petereter
InChI-nyckel KOUKXHPPRFNWPP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(N=CC(=N1)C(=O)O)C(=O)O.O
IUPAC-namn pyrazin-2,5-dikarboxylsyra;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 204.14
PubChem CID 73553845
Formel vikt 204.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.