missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,5-Pyrazinediethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Pyrazinediethanol |
| CAS | 4744-51-8 |
| Molekylformel | C8 H12 N2 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,5-Pyrazinediethanol, 2,2'-(2,5-Pyrazinediyl)diethanol, 2,5-Bis(2-hydroxyethyl)pyrazine, 2-[5-(2-Hydroxyethyl)pyrazin-2-yl]ethan-1-ol, Potassium Clavulanate Imp. A (EP), 2,2'-(Pyrazine-2,5-diyl)diethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O2/c11-3-1-7-5-10-8(2-4-12)6-9-7/h5-6,11-12H,1-4H2 |
| LEDER | OCCc1cnc(CCO)cn1 |
| IUPAC-namn | 2-[5-(2-hydroxyethyl)pyrazin-2-yl]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.19 |
| Formel vikt | 168.0899 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?