Läs mer
2,5-Pyrazinedipropanoic Acid Dimethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Pyrazinedipropanoic Acid Dimethyl Ester |
| CAS | 77479-01-7 |
| Molekylformel | C12H16N2O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,5-Pyrazinedipropanoic Acid 2,5-Dimethyl Ester, 2,5-beta-Carboxyethyl Pyrazine Dimethylester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O4/c1-17-11(15)5-3-9-7-14-10(8-13-9)4-6-12(16)18-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)CCc1cnc(CCC(=O)OC)cn1 |
| IUPAC-namn | methyl 3-[5-(3-methoxy-3-oxopropyl)pyrazin-2-yl]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.27 |
| Formel vikt | 252.111 |