Läs mer
2,5-Pyrazinedipropanoic Acid, TRC
Produktkod. 30419909
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30419909 250 mg
1 options
Produktkod. 30419909 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP895785250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77479-02-8
Molekylformel C10H12N2O4
Molekylvikt (g/mol) 224.21
Synonym Pyrazine-2,5-dipropionic Acid
IUPAC-namn 3-[5-(2-carboxyethyl)pyrazin-2-yl]propanoic acid
LEDER OC(=O)CCc1cnc(CCC(=O)O)cn1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,5-Pyrazinedipropanoic Acid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O4/c13-9(14)3-1-7-5-12-8(6-11-7)2-4-10(15)16/h5-6H,1-4H2,(H,13,14)(H,15,16)
Formel vikt 224.0797