Läs mer
2,5-Pyridinedicarboxylic Acid-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Pyridinedicarboxylic Acid-d3 |
| CAS | 1246820-77-8 |
| Molekylformel | C7 D3 H2 N O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,5-Dicarboxypyridine-d3, Isocinchomeronic Acid-d3, NSC 177-d3, 3,4,6-Trideuteriopyridine-2,5-dicarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-5(7(11)12)8-3-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2D,3D |
| LEDER | [2H]c1nc(C(=O)O)c([2H])c([2H])c1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3,4,6-trideuteriopyridine-2,5-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.137 |
| Formel vikt | 170.041 |