Läs mer
4-Arsanilic Acid, TRC
Produktkod. 30329344
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30329344
Brand: Toronto Research Chemicals TRCA7741102.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Arsanilic acid
CAS 98-50-0
Molekylformel C6 H8 As N O3
Kvantitet 2.5 g
Synonym Arsanilic acid (8CI), Arsonic acid, (4-aminophenyl)- (9CI), As-(4-Aminophenyl)arsonic acid, (p-Aminophenyl)arsonic acid, 4-Aminobenzenearsonic acid, 4-Aminophenylarsonic acid, 4-Arsanilic acid, 4-Arsonoaniline, AS 101, Aminophenylarsine acid, Arsanilic Acid 100, Atoxylic acid, NSC 2023, Pro-gen, Pro-gen 227 Premix, Pro-gen 90, p-Aminobenzenearsonic acid, p-Anilinearsonic acid, p-Arsanilic acid, p-Arsonoaniline
InChI formel InChI=1S/C6H8AsNO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H,8H2,(H2,9,10,11)
LEDER Nc1ccc(cc1)[As](=O)(O)O
IUPAC-namn (4-aminophenyl)arsonic acid
Molekylvikt (g/mol) 217.05
Formel vikt 216.972