Läs mer
2(5H)-Furanon, 96 %
Produktkod. 11327926
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327926 1 g 1g
11337926 5 g 5g
11347926 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11327926 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13142.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 497-23-4 | C4H4O2 | 84,07 g/mol
2(5H)-furanon används vid framställningen av 5-substituerade 2(5H)-furanoner (gamma-butenolider) katalyserade av bifunktionella aminotiourea och aminosquaramid organokatalysatorer genom direkt aldolreaktion med aromatiska aldehyder. Vidare används det i syntesen av lignaner genom Michael-additionsreaktioner. Utöver detta används det i trekomponents Michael-Aldol-reaktioner med en aldehyd och tiolat eller karbanjon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2(5H)-furanon används vid framställning av 5-substituerade 2(5H) furanoner (gamma-butenolider) katalyserade av bifunktionella aminotiourea och aminosquaramid organokatalysatorer genom direkt aldolreaktion med aromatiska aldehyder. Vidare används det i syntesen av lignaner genom Michael-additionsreaktioner. Utöver detta används det i trekomponents Michael-Aldol-reaktioner med en aldehyd och tiolat eller karbanjon.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anteckningar
Ljus- och fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 497-23-4
Molekylformel C4H4O2
Molekylvikt (g/mol) 84.07
MDL-nummer MFCD00005376
InChI-nyckel VIHAEDVKXSOUAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2 5h-furanone, furan-2 5h-one, butenolide, 2-butenolide, gamma-crotonolactone, 2-buten-4-olide, isocrotonolactone, 2-oxo-2,5-dihydrofuran, crotonolactone, 2-5h-furanone
PubChem CID 10341
ChEBI CHEBI:38118
IUPAC-namn 2H-furan-5-on
LEDER O=C1OCC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2(5H)-Furanone
Smältpunkt 3 °C till 4 °C
Densitet 1.197
Kokpunkt 212 °C till 214 °C
Flampunkt 101 °C (213 °F)
Brytningsindex 1.469
Kvantitet 1 g
Beilstein 383585
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 84.07
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.