Läs mer
JT Baker 2,5LT SODIUM HYDROXIDE 50% SOLUTION BAKER ANALYZED Reagent
Brand: JT Baker 3727.2500
2,5LT SODIUM HYDROXIDE 50% SOLUTION BAKER ANALYZED Reagent
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Säkerhet och hantering
Signalord
Riskkategorier
Faroangivelser
Skyddsangivelse
- Fara
Riskkategorier
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.