missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4,4-Dimethyl Retinoic Acid, TRC

Produktkod. 30012285
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
2.5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30012285 2.5 mg 2.5mg
30132957 10 mg -
30004138 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012285 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4792002.5MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 104182-09-4
Molekylformel C22 H32 O2
Molekylvikt (g/mol) 328.49
Synonym SRI 5397-41X
IUPAC-namn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,3,3,6,6-pentamethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid
LEDER C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C)\C=C\C1=C(C)C(C)(C)CCC1(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4,4-Dimethyl Retinoic Acid
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H32O2/c1-16(9-8-10-17(2)15-20(23)24)11-12-19-18(3)21(4,5)13-14-22(19,6)7/h8-12,15H,13-14H2,1-7H3,(H,23,24)/b10-8+,12-11+,16-9+,17-15+
Formel vikt 328.2402
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.