Läs mer
Apixaban-13C, d3, TRC
Kvantitet:
2.5 mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Apixaban-13C-d3 |
| CAS | 1261393-15-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C2413CH22D3N5O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4,5,6,7-Tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide-13C, d3, BMS 562247-01-13C, d3, 1-(4-Methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic Acid Amide-13C, d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H25N5O4/c1-34-19-11-9-18(10-12-19)30-23-20(22(27-30)24(26)32)13-15-29(25(23)33)17-7-5-16(6-8-17)28-14-3-2-4-21(28)31/h5-12H,2-4,13-15H2,1H3,(H2,26,32)/i1+1D3 |
| LEDER | [2H][13C]([2H])([2H])Oc1ccc(cc1)n2nc(C(=O)N)c3CCN(C(=O)c23)c4ccc(cc4)N5CCCCC5=O |
| IUPAC-namn | 7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-1-[4-(trideuterio(113C)methoxy)phenyl]-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 463.51 |
| Visa mer |