missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[[(5R)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[((5R)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl)methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 1424944-35-3 |
| Molekylformel | C22H19N3O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione','2-[[(5R)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]- (ACI), 2-[[(5R)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), (R)-2-((2-Oxo-3-(4-(3-oxomorpholino)phenyl)oxazolidin-5-yl)methyl)isoindoline-1,3-dione, 2-[[(5R)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19N3O6/c26-19-13-30-10-9-23(19)14-5-7-15(8-6-14)24-11-16(31-22(24)29)12-25-20(27)17-3-1-2-4-18(17)21(25)28/h1-8,16H,9-13H2/t16-/m0/s1 |
| LEDER | O=C1COCCN1c2ccc(cc2)N3C[C@@H](CN4C(=O)c5ccccc5C4=O)OC3=O |
| IUPAC-namn | 2-[[(5R)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]isoindole-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 421.4 |
| Formel vikt | 421.1274 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?