missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[[(5S)-3-[4-(4-Morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(((5S)-3-(4-(4-Morpholinyl)phenyl)-2-oxo-5-oxazolidinyl)methyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 556801-12-8 |
| Molekylformel | C22H21N3O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H21N3O5/c26-20-18-3-1-2-4-19(18)21(27)25(20)14-17-13-24(22(28)30-17)16-7-5-15(6-8-16)23-9-11-29-12-10-23/h1-8,17H,9-14H2/t17-/m1/s1 |
| LEDER | O=C1O[C@@H](CN2C(=O)c3ccccc3C2=O)CN1c4ccc(cc4)N5CCOCC5 |
| IUPAC-namn | 2-[[(5S)-3-(4-morpholin-4-ylphenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]isoindole-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.42 |
| Formel vikt | 407.1481 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?