missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(5Z)-5-Tetradecen-1-yl-cyclobutanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(5Z)-5-Tetradecen-1-yl-cyclobutanone |
| CAS | 173074-85-6 |
| Molekylformel | C18H32O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (Z)-2-(5-Tetradecenyl)cyclobutanone, 2-(5Z)-5-Tetradecenyl-cyclobutanone, 2-[(5Z)-5-Tetradecenyl]cyclobutanone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-15-16-18(17)19/h9-10,17H,2-8,11-16H2,1H3/b10-9- |
| LEDER | O=C1CCC1CCCC/C=C\CCCCCCCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.45 |
| Formel vikt | 264.2453 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?